Merck
771600
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) dibutoxide(bis-2,4-pentanedionate) solution
25 wt. % (in 1-butanol/toluene), 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Bis(acetylacetonato)dibutoxyzirconium, Dibutoxybis(acetylacetonato)zirconium, Dibutoxyzirconium bis(acetylacetonate), Zirconium bis(n-butoxy) bis(acetoacetonate), Zirconium di-n-butoxide(bis-2,4-pentanedionate), Zirconium, dibutoxybis(2,4-pentanedionato), Zirconiumdibutoxide bis(2,4-pentanedionate), Zirconiumdibutoxybisacetylacetonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H32O6Zr
Masa cząsteczkowa:
435.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
liquid
przydatność reakcji
core: zirconium
stężenie
25 wt. % (in 1-butanol/toluene)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.487
gęstość
0.928 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCCO[Zr](OCCCC)(O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2C4H9O.Zr/c2*1-4(6)3-5(2)7;2*1-2-3-4-5;/h2*3,6H,1-2H3;2*2-4H2,1H3;/q;;2*-1;+4/p-2/b2*4-3-;;;
Klucz InChI
VKWRHWOICYRNLR-VGKOASNMSA-L
Zastosowanie
Zirconium di-n-butoxide(bis-2; 4-pentanedionate) is a metal organic precursor of zirconium suitable for the preparation of nanoparticles; coatings and thin films containing ZrO2.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
46.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
8 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The precise synthesis and growth of core-shell nanoparticles within a self-assembled spherical template.
Kosuke Suzuki et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(21), 4858-4861 (2011-03-05)
Produkty
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.