Przejdź do
725528
Tetrakis(ethylmethylamido)zirconium(IV)
packaged for use in deposition systems
Synonim(y):
TEMAZ, Tetrakis(ethylmethylamino)zirconium(IV)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6780,00 zł
5085,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Zr(NCH3C2H5)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.63
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
5085,00 zł
Cena katalogowa6780,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
reaction suitability
core: zirconium, reagent type: catalyst
bp
81 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(C)[Zr](N(C)CC)(N(C)CC)N(C)CC
InChI
1S/4C3H8N.Zr/c4*1-3-4-2;/h4*3H2,1-2H3;/q4*-1;+4
InChI key
SRLSISLWUNZOOB-UHFFFAOYSA-N
General description
Atomic number of base material: 40 Zirconium
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
553131478865579211
description
packaged for use in deposition systems
description
≥99.99% trace metals basis
description
≥99.99%
description
electronic grade, ≥99.99% trace metals basis
form
liquid
form
-
form
solid
form
solid
density
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
bp
81 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
81 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
reaction suitability
core: zirconium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: zirconium
reaction suitability
core: zirconium
reaction suitability
core: zirconium
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react. 1
Temperatura zapłonu (°F)
58.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the cylinder and valve product number / model number for this product
    1 answer
    1. Product 725528 is packaged in an ALD cylinder 50CC 316SS cylinder diaphragm valve & 1/4"VCR cap. The packaging is not sold as a separate item, however a similar item can be found here: https://www.strem.com/catalog/v/96-1078/
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.