Przejdź do
464597
Ammonium zirconium(IV) carbonate solution
in H2O, contains 1-2% tartaric acid as stabilizer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
155,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Form:
liquid
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
contains
1-2% tartaric acid as stabilizer
concentration
in H2O, 13-22% Zr (gravimetric)
mp
−4 °C
density
1.38 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N.N.OC(=O)O[Zr](O)(O)OC(O)=O
InChI
1S/2CH2O3.2H3N.2H2O.Zr/c2*2-1(3)4;;;;;/h2*(H2,2,3,4);2*1H3;2*1H2;/q;;;;;;+4/p-4
InChI key
VTZCXKGZGDSBQC-UHFFFAOYSA-J
General description
Ammonium zirconium(IV) carbonate (AZC) solution is an industrial salt based solution that is majorly used in the surface treatment of metals. It may also be used as a cross-linker for water soluble macromolecules.
Application
AZC can be used as a precursor for the preparation of zirconium oxide which can further be used in biomedicine and other nano-based applications. It can be reacted with borax to form an acid-base bifunctional catalyst for selective organic transformation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
392693779423377228
description
in H2O, contains 1-2% tartaric acid as stabilizer
description
2.0 M in isopropanol
description
4 M in methanol
description
technical grade, 20 wt. % in H2O
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
−4 °C
mp
-
mp
-
mp
-
density
1.38 g/mL at 25 °C
density
0.773 g/mL at 25 °C
density
-
density
1.054 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
concentration
in H2O, 13-22% Zr (gravimetric)
concentration
2.0 M in isopropanol, 2.0-2.2 M (by NaOH, titration)
concentration
3.6-4.4 M (back titration with NaOH), 3400-4400 mmol/L (back titration with NaOH), 4 M in methanol
concentration
20 wt. % in H2O
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)