Merck
766690
Sigma-Aldrich
Methyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
Synonim(y):
Methyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, Methyl alpha-N-acetyl-D-galactosamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.23
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.22
Postać
solid
mp
190-200 °C
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C9H17NO6/c1-4(12)10-6-8(14)7(13)5(3-11)16-9(6)15-2/h5-9,11,13-14H,3H2,1-2H3,(H,10,12)/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1
Klucz InChI
ZEVOCXOZYFLVKN-ZEBDFXRSSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3