Merck
808032
Silver
Nanowires, diam. × L 70 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in IPA)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12141740
EC Number:
200-661-7
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Electrodes, Flash point 53.6 °F
form
suspension
concentration
5 mg/mL (in IPA)
diam. × L
70 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
color
gray
density
0.7854 g/mL
storage temp.
2-8°C
Application
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-63-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)