Przejdź do
HAM238285
Hamilton® Laboratoryjna elektroda pH FoodTrode
glass, S7 connector
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41115604
eCl@ss:
32129211
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
ceramic diaphragm, cylindrical HF glass membrane, glass
feature
autoclavable: no, electrode Protelyte electrolyte, S7 connector
parameter
-10-100 °C temp. range
diam.
12 mm
immersion depth
20 mm
pH
0-14
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HAM238160HAM238150HAM238100
description
glass, S7 connector
description
glass, S7 connector
description
glass, S7 connector
description
glass, S7 connector
material
cylindrical HF glass membrane, ceramic diaphragm
material
glass , cylindrical H glass membrane, single pore diaphragm
material
single pore diaphragm, cylindrical HF glass membrane
material
cylindrical HF glass membrane, ceramic diaphragm
parameter
-10-100 °C temp. range
parameter
0-100 °C temp. range
parameter
-10-80 °C temp. range
parameter
0-100 °C temp. range
immersion depth
20 mm
immersion depth
-
immersion depth
15 mm
immersion depth
7 mm
pH
0-14
pH
0-14
pH
0-14
pH
0-14
feature
S7 connector, autoclavable: no
feature
autoclavable: no, S7 connector, electrode Skylyte-CL electrolyte
feature
electrode Polisolve electrolyte, S7 connector
feature
electrode 3 M KCl electrolyte, S7 connector, autoclavable: no
diam.
12 mm
diam.
12 mm
diam.
12 mm
diam.
12 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)