Merck
766488
Sigma-Aldrich
Methyl 3-bromo-4-iodobenzoate
97%
Synonim(y):
3-Bromo-4-iodobenzoic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6BrIO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
56-60 °C
grupa funkcyjna
bromo
ester
iodo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(I)c(Br)c1
InChI
1S/C8H6BrIO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
OIMBMPVAESWCEA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)