Merck
76575
Sigma-Aldrich
1-Pentadecyne
≥97.0%
About This Item
Wzór liniowy:
HC≡C(CH2)12CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.38
Beilstein:
1751009
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
≥97.0%
Próba
≥97.0%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442
gęstość
0.794 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCC#C
InChI
1S/C15H28/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h1H,4-15H2,2H3
Klucz InChI
DONJGKADZJEXRJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)