Merck
761745
Sigma-Aldrich
5-bromobenzothiazole
97%
Wybierz wielkość
500 MG
277,90 zł
277,90 zł
Cena katalogowa397,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
277,90 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4BrNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
277,90 zł
Cena katalogowa397,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
105-110 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1ccc2scnc2c1
InChI
1S/C7H4BrNS/c8-5-1-2-7-6(3-5)9-4-10-7/h1-4H
Klucz InChI
KFDDRUWQFQJGNL-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)