Merck
760889
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol), 8 hydroxyl dendron, generation 2
average Mn 21,000
Synonim(y):
Bis-MPA poly(ethylene glycol), Bis[2,2-bis(hydroxymethyl)propanoic acid] PEG, Dendron functionalized PEG, generation 2, PFD-G2-PEG20k-OH
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Produkt 760889 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
opis
esterified with 4 OH groups
Poziom jakości
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 20,000 (n~450)
average Mn 21,000
Właściwości
generation 2
mp
56-60 °C
grupa funkcyjna
hydroxyl
Opis ogólny
Dendrimers are symmetrically branched polymer structures, monodispersed macromolecules. They possess uniform size, water solubiltity, modifiable surface functionality.[1]Cross linking it with polyethylene glycol results in very high water content.[2]
Zastosowanie
1. Dendritic nanodevices for therapeutic applications.
2. Surface modified for targeting, imaging and drug delivery
3. Antibody-dendrimer conjugate[1]
4. Anti viral drugs
5. Tissue repair scaffolds[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Degradable Poly(ethylene glycol) Hydrogels
for 2D and 3D Cell Culture
Kasko A
Material Matters, 6(3), 67-75 null
Anil K Patri et al.
Current opinion in chemical biology, 6(4), 466-471 (2002-07-23)
Dendrimers are synthetic, highly branched, mono-disperse macromolecules of nanometer dimensions. Started in the mid-1980s, the research investigations into the synthetic methodology, physical and chemical properties of these macromolecules are increasing exponentially with growing interest in this field. Potential applications for