Merck
488844
Sigma-Aldrich
Diiodomethane-13C
≥98 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonim(y):
Methylene-13C iodide
Wybierz wielkość
500 MG
4987,50 zł
4987,50 zł
Cena katalogowa5250,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
4987,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
13CH2I2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
4987,50 zł
Cena katalogowa5250,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
≥98 atom % 13C
Próba
≥99% (CP)
zawiera
copper as stabilizer
bp
68 °C/11 mmHg (lit.)
mp
6 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[H][13C]([H])(I)I
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2/i1+1
Klucz InChI
NZZFYRREKKOMAT-OUBTZVSYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)