Przejdź do
A111000
DMT-dA(bz) Phosphoramidite
Synonim(y):
DMT-dA(bz) Amidite, N-benzoyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxyadenosine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite], N6-Benzoyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyadenosine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite]
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
6 x 5 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSigma-Proligo Hamburg
1650,00 zł
6 x 10 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSigma-Proligo Hamburg
5640,00 zł
100 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSigma-Proligo Hamburg
8480,00 zł
6 x 20 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 750,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
37 420,00 zł
20 x 40 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
74 800,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
77 150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H52N7O7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
857.93
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Assay:
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
Biological source:
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Form:
powder or granules
Storage temp.:
2-8°C
1650,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Segment
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
powder or granules
technique(s)
oligo synthesis: suitable
impurities
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
color
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
nucleoside profile
base: deoxyadenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C47H52N7O7P/c1-32(2)54(33(3)4)62(59-27-13-26-48)61-40-28-42(53-31-51-43-44(49-30-50-45(43)53)52-46(55)34-14-9-7-10-15-34)60-41(40)29-58-47(35-16-11-8-12-17-35,36-18-22-38(56-5)23-19-36)37-20-24-39(57-6)25-21-37/h7-12,14-25,30-33,40-42H,13,27-29H2,1-6H3,(H,49,50,52,55)/t40-,41+,42+,62?/m0/s1
InChI key
GGDNKEQZFSTIMJ-AKWFTNRHSA-N
General description
DMT-dA(bz) Phosphoramidite belongs to the group of DNA Phosphoramidites.
Its key features include:
  • Exocyclic amine functions are protected by a benzoyl group (dA(bz) anddC(bz)) or isobutyryl group (dG(ib))
  • Recommended cleavage and deprotection conditions are 8 hours at 55 °Cor 24 hours at room temperature using concentrated ammonia solution,for standard base-protected oligonucleotides
  • The high coupling efficiency of Proligo′s DNA phosphoramidites leads tohigh-yield and high-quality oligonucleotides
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A111060A111040A111030
description
-
description
configured for ABI 39X
description
configured for MerMade
description
configured for ABI
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
impurities
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
impurities
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
impurities
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dA(bz) Phosphoramidite
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)