Kluczowe dokumenty
760307
1,2,4-Triazolo[1,5-a]pyridine-5-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
5-Formyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyridine, [1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-5-carbaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
165-170 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
O=Cc1cccc2ncnn12
InChI
1S/C7H5N3O/c11-4-6-2-1-3-7-8-5-9-10(6)7/h1-5H
Klucz InChI
DTAPWKGEDZQFBL-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)