Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 613,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
613,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
202-205 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, ketone
SMILES string
OC(=O)C1=COc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O4/c11-9-6-3-1-2-4-8(6)14-5-7(9)10(12)13/h1-5H,(H,12,13)
InChI key
PCIITXGDSHXTSN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTPN1(5770)
General description
Chromone-3-carboxylic acid is a chromone derivative. Its potential as an antioxidant in charge transfer (CT) processes has been assessed by surface-enhanced Raman scattering (SERS) analysis of chromone 3-carboxylic acid adsorbed on silver colloids.
Application
Chromone-3-carboxylic acid may be used in the preparation of:
- chromane-2,4-diones
- chromone-3-carboxamides
- 5-(2-hydroxyphenyl)isoxazole
- chromone-2-carboxamides
- chromone-2-carboxamido-3-esters
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 98% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 202-205 °C (lit.) | mp 114-118 °C | mp 241-244 °C (lit.) | mp 134-136 °C (lit.) |
| functional group ketone, carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
| Gene Information human ... PTPN1(5770) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?