Przejdź do
B66302
N-(2-Bromoethyl)phthalimide
95%
Synonim(y):
1-Bromo-2-phthalimidoethane, 2-(2-Bromoethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2-Bromoethyl)isoindole-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl)phthalimide, 2-Phthalimidoethyl bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
227,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
498,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.08
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-379-9
Beilstein/REAXYS Number:
148736
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Assay:
95%
Form:
powder
227,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
80-83 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCCN1C(C2=CC=CC=C2C1=O)=O
InChI
1S/C10H8BrNO2/c11-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2
InChI key
CHZXTOCAICMPQR-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
232424OTV000268
description
95%
description
97%
description
AldrichCPR
assay
95%
assay
97%
assay
-
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
solid
mp
80-83 °C (lit.)
mp
131-135 °C (lit.)
mp
-
functional group
bromo
functional group
imide, chloro
functional group
nitro, amine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)