Kluczowe dokumenty
759309
(Chlorodifluoromethyl)benzene
96%
Synonim(y):
α-Chloro-α,α-difluorotoluene
Wybierz wielkość
471,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
471,00 zł
Polecane produkty
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464
gęstość
1.233 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
phenyl
ciąg SMILES
FC(F)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClF2/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
RPSUKAMDJCKXAF-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Ta pozycja | 753165 | 235806 | C26402 |
---|---|---|---|
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
refractive index n20/D 1.464 | refractive index n20/D 1.458 | refractive index n20/D 1.475 (lit.) | refractive index n20/D 1.446 (lit.) |
density 1.233 g/mL at 25 °C | density 1.138 g/mL at 25 °C | density 1.478 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.353 g/mL at 25 °C (lit.) |
form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
functional group chloro | functional group fluoro, phenyl | functional group - | functional group - |
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
99.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
37.2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?