Merck
758426
Sigma-Aldrich
4-Amino-3,5-dibromopyridine
95%
Synonim(y):
3,5-Dibromo-4-pyridinamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4Br2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
mp
165-170 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Nc1c(Br)cncc1Br
InChI
1S/C5H4Br2N2/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H,(H2,8,9)
Klucz InChI
MNRBVTDLMUNVLD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)