Merck
758361
Sigma-Aldrich
2-(4-Methyl-2-pyridyl)-1H-benzimidazole
99% (GC)
Synonim(y):
4-Methyl-2-(2-benzimidazolyl)pyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99% (GC)
Formularz
solid
mp
225-230 °C
ciąg SMILES
Cc1ccnc(c1)-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H11N3/c1-9-6-7-14-12(8-9)13-15-10-4-2-3-5-11(10)16-13/h2-8H,1H3,(H,15,16)
Klucz InChI
MGBRKEZZOSQHQO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Takie pochodne benzimidazolu są zwykle związane z różnymi rodzajami właściwości farmakokinetycznych i farmakodynamicznych.[1] Ich struktura heterocykliczna posiada szeroki zakres właściwości przeciwdrobnoustrojowych.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Benzimidazoles: A biologically active compounds
Salahuddin,Shaharyar M, Mazumdar A
Arabian Journal of Chemistry (2012)