Merck
700940
Sigma-Aldrich
4-Aminopyrazole
95%
Synonim(y):
1H-pirazolo-4-amina, 1H-pirazolo-4-iloamina, 4-amino-1H-pirazol
Wybierz wielkość
1 G
535,00 zł
535,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
535,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
83.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
535,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
mp
77-82 °C
ciąg SMILES
Nc1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H5N3/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,4H2,(H,5,6)
Klucz InChI
AXINVSXSGNSVLV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Beat J Brüschweiler et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 88, 214-226 (2017-06-29)
Azo dyes represent the by far most important class of textile dyes. Their biotransformation by various skin bacteria may release aromatic amines (AAs) which might be dermally absorbed to a major extent. Certain AAs are well known to have genotoxic
Bradley O Elmore et al.
PloS one, 10(5), e0125027-e0125027 (2015-05-06)
Serum lipoproteins (LP) are increasingly being recognized as dual purpose molecules that contribute to both cholesterol homeostasis and host innate defense. In fact, very low LP levels are associated with increased risk of bacterial infection in critically ill patients. In