Merck
757632
Sigma-Aldrich
6-Iodo-1-hexyne
97%
Synonim(y):
1-Iodo-5-hexyne
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.529
gęstość
1.579 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ICCCCC#C
InChI
1S/C6H9I/c1-2-3-4-5-6-7/h1H,3-6H2
Klucz InChI
YITSYYQPKJETAH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
6-Iodo-1-hexyneis an unsaturated organic compound and it is a significant reactant in atom-transfer cyclization processes. It is also used as an alkylating agent.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
164.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
73.33 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Iodine-atom-transfer-type carbocyclization of 2-(2-propynyloxy) ethyl iodides involving a lithium alkylidene carbenoid intermediate
Harada T, et al.
Synlett, 2007(07), 1130-1132 (2007)
Kendra Sorroza-Martínez et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-10)
A new class of phosphorus dendritic compounds (PDCs) having a cyclotriphosphazene (P3N3) core and decorated with six β-cyclodextrin (βCD) units, named P3N3-[O-C6H4-O-(CH2)n-βCD]6, where n = 3 or 4 was designed, and the synthesis was performed using copper (I) catalyzed alkyne-azide