Przejdź do
244376
5-Chloro-1-pentyne
98%
Synonim(y):
(3-Chloropropyl)acetylene, 1-Chloro-4-pentyne, 4-Pentynyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
246,00 zł
209,10 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
598,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HC≡CCH2CH2CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.56
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-159-5
Beilstein/REAXYS Number:
1736710
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
209,10 zł
Cena katalogowa246,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
67-69 °C/145 mmHg (lit.)
density
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCCCC#C
InChI
1S/C5H7Cl/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-5H2
InChI key
UXFIKVWAAMKFQE-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Chloro-1-pentyne was used in the synthesis of 5-chloro-2-trimethylstannyl-1-pentene by reacting with Me3SnCu.Me2S. It was also used with α-diazoesters in a copper-catalyzed synthesis of pyrazoles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS001437254339
description
98%
description
AldrichCPR
description
99%
assay
98%
assay
-
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
bp
67-69 °C/145 mmHg (lit.)
bp
-
bp
27 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
density
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.691 g/mL at 25 °C (lit.)
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
15 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)