Merck
757519
Sigma-Aldrich
3-Chloro-D-alanine methyl ester hydrochloride
97%
Synonim(y):
β-Chloro-D-alanine methyl ester hydrochloride, (S)-Methyl 2-amino-3-chloropropanoate hydrochloride, (S)-Methyl 2-amino-3-chloropropionate hydrochloride, 3-Chloro-D-Ala-OMe hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8ClNO2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D +4.5°, c = 0.5% in DMSO
mp
143-148 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
chloro
ester
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.COC(=O)[C@H](N)CCl
InChI
1S/C4H8ClNO2.ClH/c1-8-4(7)3(6)2-5;/h3H,2,6H2,1H3;1H/t3-;/m1./s1
Klucz InChI
POPBCSXDEXRDSX-AENDTGMFSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Damjan Makuc et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(7) (2020-04-11)
d-cycloserine is a broad-spectrum antibiotic that is currently being used as a secondary choice in the treatment of tuberculosis. In recent years, it has become more popular, due to its effect on the nervous system. In this current study, we