Przejdź do
445797
D-Serine methyl ester hydrochloride
98%
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
124,00 zł
93,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
285,00 zł
213,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.58
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
93,00 zł
Cena katalogowa124,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]20/D −4°, c = 4 in ethanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
163-166 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@H](N)CO
InChI
1S/C4H9NO3.ClH/c1-8-4(7)3(5)2-6;/h3,6H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m1./s1
InChI key
NDBQJIBNNUJNHA-AENDTGMFSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
223123414549410209
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
98%
assay
99%
assay
98%
assay
98%
optical activity
[α]20/D −4°, c = 4 in ethanol
optical activity
[α]20/D −4.4°, c = 10.2 in ethanol
optical activity
[α]20/D −8.0°, c = 1.6 in methanol
optical activity
[α]20/D −1.8°, c = 10 in methanol
mp
163-166 °C (lit.)
mp
130-132 °C (lit.)
mp
108-110 °C (lit.)
mp
142 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)