Przejdź do
555339
Cap Mix A
80% Tetrahydrofuran, 10% Acetic Anhydride, 10% Pyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
922,50 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
1005,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.21
MDL number:
Bp:
65 °C (lit.)
922,50 zł
Cena katalogowa1230,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cap Mix A, (80% Tetrahydrofuran, 10% Acetic Anhydride, 10% Pyridine),
impurities
≤0.01% water
water
bp
65 °C (lit.)
density
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
General description
Our biotech solvents offer exceptional quality for reliable RNA extraction, ensuring optimal laboratory performance. With low water content and minimal residue, give clean UV spectra to minimize contamination.
  • High-Quality Biotech Solvents: Designed for optimal laboratory performance with low water content and minimal residues.
  • Ideal for RNA Extraction: Essential for genetic testing and research applications like PCR.
  • Ensures Integrity of Genetic Material: Promotes reliable and reproducible results.
  • Industry Compliant: Suitable for both academic and commercial laboratories, enhancing research efficiency.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
494410494496571261
description
-
description
biotech. grade, ≥99.9%
description
biotech. grade, ≥99.7%
description
biotech. grade, ≥99.5%
impurities
≤0.01% water
water
impurities
≤0.002% NH3, ≤0.003% water
impurities
≤0.01% free amines (CH3NH2), ≤0.005% water
impurities
<0.3% water
density
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
65 °C (lit.)
bp
115 °C (lit.)
bp
81-82 °C/10 mmHg (lit.), 202 °C (lit.)
bp
106 °C
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-24-7 + 109-99-9 + 110-86-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)