Kluczowe dokumenty
754889
Spiro-2CBP
≥98%
Synonim(y):
Spiro-2CBP, 2,7-Bis(N-carbazolyl)-9,9-spirofluorene, 2,7-Bis(carbazol-9-yl)-9,9-spirobifluorene, 9,9′-(9,9′-Spirobi[9H-fluorene]-2,7-diyl)bis-9H-carbazole
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
Formularz
powder or crystals
mp
391-396 °C
Absorpcja
110,000 at 231 nm in THF
33,400 at 293 nm in THF
41,500 at 343 nm in THF
fluorescencja
λex 292 nm; λem 366 nm in THF
Energia orbitalna
HOMO 5.03 eV
LUMO 1.65 eV
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)-c3ccccc3C24c5cc(ccc5-c6ccc(cc46)-n7c8ccccc8c9ccccc79)-n%10c%11ccccc%11c%12ccccc%10%12
InChI
1S/C49H30N2/c1-7-19-41-33(13-1)34-14-2-8-20-42(34)49(41)43-29-31(50-45-21-9-3-15-37(45)38-16-4-10-22-46(38)50)25-27-35(43)36-28-26-32(30-44(36)49)51-47-23-11-5-17-39(47)40-18-6-12-24-48(40)51/h1-30H
Klucz InChI
UDECBOWBCXTHEY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)