Merck
754781
Sigma-Aldrich
3-Ethylcarbazole
97%
Synonim(y):
3-Ethyl-9H-carbazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
148-152 °C
ciąg SMILES
CCc1ccc2[nH]c3ccccc3c2c1
InChI
1S/C14H13N/c1-2-10-7-8-14-12(9-10)11-5-3-4-6-13(11)15-14/h3-9,15H,2H2,1H3
Klucz InChI
DJMRXHOKZAERIV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)