Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1350,00 zł 1012,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1012,50 zł
Cena katalogowa1350,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
228-233
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc2[nH]c3ccc(cc3c2c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H25N/c1-19(2,3)13-7-9-17-15(11-13)16-12-14(20(4,5)6)8-10-18(16)21-17/h7-12,21H,1-6H3
InChI key
OYFFSPILVQLRQA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description purum, ≥98.0% (GC) | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| assay 97% | assay ≥98.0% (GC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| mp 228-233 | mp 89-92 °C | mp 69-73 °C (lit.) | mp 115-118 °C (dec.) (lit.) |
| form powder | form solid | form - | form powder |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?