Key Documents
754188
Methyl 3-amino-2-iodobenzoate
95%
Synonim(y):
3-Amino-2-iodobenzoic acid methyl ester
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.649
gęstość
1.802 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
COC(=O)c1cccc(N)c1I
InChI
1S/C8H8INO2/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(10)7(5)9/h2-4H,10H2,1H3
Klucz InChI
NDSPWJRSUXVPSQ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available