Merck
752754
Sigma-Aldrich
Tetraisopropyl vinylidenediphosphonate
technical grade, 70%
Synonim(y):
VDPE, Vinylidene-1,1-diphosphonic acid tetraisopropyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H30O6P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
70%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
ciąg SMILES
CC(C)OP(=O)(OC(C)C)C(=C)P(=O)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C14H30O6P2/c1-10(2)17-21(15,18-11(3)4)14(9)22(16,19-12(5)6)20-13(7)8/h10-13H,9H2,1-8H3
Klucz InChI
IPUAADANTWKVJD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)