Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 649,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H8O7P2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-552-8
MDL number:
Assay:
≥95.0% (T)
649,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (T)
SMILES string
O.CC(O)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8O7P2.H2O/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);1H2
InChI key
KKNZXUHBWLPUFN-UHFFFAOYSA-N
Application
Etidronic acid monohydrate also known as 1-hydroxyethylidenediphosphonic acid (HEDP) is an organophosphonic acid that can be used to surface functionalize NaY molecular sieves. HEDP/NaY can be used as a catalyst for n-butyl acetate production via esterification.
It can be also employed as a chelating agent in the synthesis of metal-ligand complexes.
It can be also employed as a chelating agent in the synthesis of metal-ligand complexes.
Other Notes
Powerful complexing agent
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (T) | assay 55.0 -65.0% | assay ≥95.0% (T) | assay ≥98.0% (T) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etidronic acid monohydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?