Merck
751294
Sigma-Aldrich
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid
97%
Synonim(y):
4-Ketocyclohexanecarboxylic acid, Cyclohexanone-4-carboxylic acid
Wybierz wielkość
1 G
236,00 zł
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
236,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
67-71 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)C1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H10O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
Klucz InChI
OWLXUYGCLDGHJJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Kaneda et al.
European journal of biochemistry, 218(3), 997-1003 (1993-12-15)
We have previously demonstrated that Corynebacterium cyclohexanicum degrades cyclohexanecarboxylic acid, a bacteriocide, through a pathway including the aromatization of 4-oxocyclohexanecarboxylic acid to 4-hydroxybenzoic acid [Kaneda, T. (1974) Biochem. Biophys. Res. Commun. 58, 140-144]. Aromatization has now been shown to be