Merck
550485
Sigma-Aldrich
3-Oxo-1-cyclopentanecarboxylic acid
97%
Wybierz wielkość
1 G
633,00 zł
633,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
633,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
633,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
mp
59-62 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ketone
ciąg SMILES
OC(=O)C1CCC(=O)C1
InChI
1S/C6H8O3/c7-5-2-1-4(3-5)6(8)9/h4H,1-3H2,(H,8,9)
Klucz InChI
RDSNBKRWKBMPOP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 3-okso-1-cyklopentanokarboksylowy, znany również jako kwas 3-okso-cyklopentanokarboksylowy, jest pochodną kwasu ketonowego. Ulega on przegrupowaniu Curtiusa z azydkiem difenylofosforylu i trietyloaminą w tert-butanolu, tworząc odpowiednią pochodną 1-(3-okso)mocznika zabezpieczoną boc.[1]
Zastosowanie
Kwas 3-Oxo-1-cyklopentanokarboksylowy może być stosowany do otrzymywania kwasu 3-hydroksycyklopentanokarboksylowego poprzez uwodornienie.[2]
Substrate used in a study of biohydroxylation with mutants of cytochrome P450 BM-3.[3]
Informacje prawne
Produkt firmy Rieke Metals, Inc.
Rieke jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Rieke Metals, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Boc-protected 1-(3-oxocycloalkyl) ureas via a one-step Curtius rearrangement: mechanism and scope.
Sun X, et al.
Tetrahedron Letters, 55(4), 842-844 (2014)
Studies of Configuration. V. The Preparation and Configuration of cis-3-Methoxycyclopentanecarboxylic Acid.
Noyce D and Fessenden J.
The Journal of Organic Chemistry, 24(5), 715-717 (1959)
Dieter F Münzer et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (20), 2597-2599 (2005-05-19)
Substrate engineered, achiral carboxylic acid derivative was biohydroxylated with various mutants of cytochrome P450 BM-3 to give two out of the four possible diastereoisomers in high de and ee. The BM-3 mutants exhibit up to 9200 total turnovers for hydroxylation
Produkty
Phase I biotransformation reactions increase drug compound polarity, mainly occurring in hepatic circulation.
Reakcje biotransformacji fazy I zwiększają polarność związku leku, zachodząc głównie w krążeniu wątrobowym.