Merck
750808
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxyaniline
95%
Synonim(y):
2-Amino-4-bromoanisole
Wybierz wielkość
5 G
333,00 zł
333,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
333,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
333,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
94-98 °C
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(Br)cc1N
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
Klucz InChI
OPGNSNDTPPIYPG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)