Merck
539112
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene
96%
Wybierz wielkość
25 G
760,00 zł
760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
760,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(F)NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.575 (lit.)
bp
240-241 °C (lit.)
mp
18-19 °C (lit.)
gęstość
1.786 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C6H3BrFNO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
Klucz InChI
UQEANKGXXSENNF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-bromo-1-fluoro-2-nitrobenzen ulega reakcji Sonogashiry z 2-fluoronitrobenzenem, dając głównie bromowy produkt wypierania.[1]
Zastosowanie
4-bromo-1-fluoro-2-nitrobenzen może być stosowany w syntezie:
  • 6-bromo-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-ol[2]
  • 2-(4-bromo-2-nitrofenyloamino)-5-metylotiofen-3-karbonitryl[3]
  • analog dibenzoksazepiny, jako silny bloker kanału sodowego[4]
  • ester tert-butylowy kwasu 4-(4-bromo-2-nitrofenylo)piperazyno-1-karboksylowego[5]
Used in the synthesis of anti-inflammatory agents.[6]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Venkateshwarlu Gurram et al.
Advanced synthesis & catalysis, 357(2-3), 451-462 (2015-03-03)
Benzotriazoles are a highly important class of compounds with broad-ranging applications in such diverse areas as medicinal chemistry, as auxiliaries in organic synthesis, in metallurgical applications, in aircraft deicing and brake fluids, and as antifog agents in photography. Although there
Stephen M Lynch et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 25(1), 43-47 (2014-12-04)
We have identified two related series of dibenzazepine and dibenzoxazepine sodium channel blockers, which showed good potency on Nav1.7 in FLIPR-based and electrophysiological functional assays.
Erik Rytter Ottosen et al.
Journal of medicinal chemistry, 46(26), 5651-5662 (2003-12-12)
We wish to report the synthesis and structure-activity relationship (SAR) of a series of 4-aminobenzophenones, as a novel compound class with high antiinflammatory activity. Our initial lead, (4-[(2-aminophenyl)amino]phenyl)(phenyl)methanone (3), was systematically optimized and resulted in compounds that potently inhibited the
Tomoki Kawai et al.
Nuclear medicine and biology, 40(5), 705-709 (2013-05-28)
As a first trial for in vivo imaging of β-secretase (BACE1) in Alzheimer's disease brain, we applied a novel non-peptidergic small molecule which has high affinity to the enzyme, naphthalene-1-carboxylic acid (3'-chloro-4'-fluoro-4-piperazin-1-yl-biphenyl-3-yl)amide (NCFB) into positron emission tomography (PET) probe. In
Katie M Lutker et al.
Crystal growth & design, 8(1), 136-139 (2008-01-01)
Bis(5-methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarbonitrilyl)acetylene, a derivative of the highly polymorphic compound 5-methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarbonitrile (ROY) that possesses two chromophores electronically coupled through a triple bond, was found to be trimorphic. Structural data for two of these forms indicates that symmetry is maintained in one structure