Wybierz wielkość
284,00 zł
Cena katalogowa568,00 złZaoszczędź 50%Wybierz wielkość
About This Item
284,00 zł
Cena katalogowa568,00 złZaoszczędź 50%Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
bp
130 °C/12 mmHg (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: insoluble(lit.)
grupa funkcyjna
bromo
nitro
ciąg SMILES
Cc1ccc(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
Klucz InChI
KZNXALJXBRSMFL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- 4-bromo-2-nitrobenzylidene[2]
- 4-bromo-2-nitrobenzaldehyde[2]
- 4-bromo-2-chlorotoluene[3]
- 4-bromo-2-nitrobenzoic acid by oxidation[4]
- 6-bromoindole by Batcho-Leimgruber indole synthesis[5]
- 3-(4-bromo-2-nitrophenyl)-2-[2-(tert-butyldimethylsilanyloxy)ethyl]-N-(2,4-dichloro-6-iodophenyl)-N-methoxymethylacrylamide[6]
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?