Merck
154253
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylaniline
97%
Synonim(y):
2-Amino-5-bromotoluene, 4-Bromo-o-toluidine
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.05
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
tw
240 °C (lit.)
mp
57-59 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(Br)ccc1N
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Klucz InChI
PCHYYOCUCGCSBU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Bromo-2-methylaniline was used in the preparation of 4-Bromo-2-methylphenol.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
QSAR for the cytotoxicity of 2-alkyl or 2, 6-dialkyl, 4-X-phenols: the nature of the radical reaction.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 6, 1112-1117 (2002)
Anton Georgiev et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 175, 76-91 (2016-12-27)
In this paper three different "push-pull" 4-aminoazobenzene dyes have been synthesized in order to characterize their photochromic behavior in different solvents. The molecular geometry was optimized by DFT/B3LYP functional combined with the standard 6-31+G(d,p) basis set for trans (E) and