Merck
750778
Sigma-Aldrich
2-Bromoresorcinol
95%
Synonim(y):
2-Bromo-1,3-benzenediol, 2-Bromo-1,3-dihydroxybenzene
Wybierz wielkość
5 G
325,00 zł
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
325,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
solid
mp
96-103 °C
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1cccc(O)c1Br
InChI
1S/C6H5BrO2/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3,8-9H
Klucz InChI
UOLPZAPIFFZLMF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2