Przejdź do
126306
1,3-Dimethoxybenzene
≥98%
Synonim(y):
Dimethylresorcinol, Resorcinol dimethyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
173,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
566,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-783-4
Beilstein/REAXYS Number:
878582
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
liquid
173,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
bp
85-87 °C/7 mmHg (lit.)
density
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
Application
1,3-Dimethoxybenzene has been used in the synthesis of novel oxathiane spiroketal donors. It forms pi- and O-ylidic complexes with dichlorocarbene (CCl(2)).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W238503447420
description
≥98%
description
≥98%, FG
description
97%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
400, 300
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
solid
bp
85-87 °C/7 mmHg (lit.)
bp
85-87 °C/7 mmHg (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
refractive index
-
density
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dimethoxybenzene
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
190.4 °F - closed cup
flash_point_c
88 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)