Merck
740268
Sigma-Aldrich
2-Iodo-5-methoxyphenol
97%
Synonim(y):
3-Methoxy-6-iodophenol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7IO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
70-75 °C
grupa funkcyjna
iodo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(I)c(O)c1
InChI
1S/C7H7IO2/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
Klucz InChI
UEKVFLARUBVPKA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)