Merck
75058
Sigma-Aldrich
Tri-tert-butyl 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetate
≥97.0% (CHN)
Synonim(y):
DO3A-t-Bu-ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H50N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
514.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (CHN)
Postać
lumps
zanieczyszczenia
≤4% water
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CN1CCNCCN(CCN(CC1)CC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C26H50N4O6/c1-24(2,3)34-21(31)18-28-12-10-27-11-13-29(19-22(32)35-25(4,5)6)15-17-30(16-14-28)20-23(33)36-26(7,8)9/h27H,10-20H2,1-9H3
Klucz InChI
NMHVTLJFPDOJOD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jérôme Rossignol et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(21) (2020-11-05)
A molecularly imprinted silica (MIS) coupled to a microwave sensor was used to detect three fungicides (iprodione, procymidone and pyrimethanil) present in most French wines. Chemometric methods were applied to interpret the microwave spectra and to correlate microwave signals and