Merck
750255
Sigma-Aldrich
Potassium 4-dibenzothiophenetrifluoroborate
97%
Synonim(y):
Potassium 4-dibenzothienyltrifluoroborate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H7BF3KS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
289-294 °C
ciąg SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1cccc2c3ccccc3sc12
InChI
1S/C12H7BF3S.K/c14-13(15,16)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)17-12(9)10;/h1-7H;/q-1;+1
Klucz InChI
XYTNZQSGZIYGCR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3