Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 246,00 zł 209,10 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H6(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
222-433-6
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
209,10 zł
Cena katalogowa246,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
137-139 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc2ccc(OC)cc2c1
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-11-5-3-9-4-6-12(14-2)8-10(9)7-11/h3-8H,1-2H3
InChI key
PPKHAIRFQKFMLE-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?