Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12NNaO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.26
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
General description
For R&D, and Analytical use only. Not for drug, household or other uses
Application
Metabolite for water testing.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?