Kluczowe dokumenty
750026
3α,5β-Tetrahydroaldosterone
≥98% (CP)
Synonim(y):
11β,18-Epoxy-3α,18,21-trihydroxy-5β-pregnan-20-one, 5β-Pregnan-11β,18-epoxy-3α,18,21-triol-20-one
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]45C[C@H](O[C@@H]5O)[C@H]23
InChI
1S/C21H32O5/c1-20-7-6-12(23)8-11(20)2-3-13-14-4-5-15(16(24)10-22)21(14)9-17(18(13)20)26-19(21)25/h11-15,17-19,22-23,25H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13+,14+,15-,17+,18-,19+,20+,21-/m1/s1
Klucz InChI
JDEYOKPHRJVBQO-BMDKAXIVSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?