Merck
748900
Sigma-Aldrich
1,9-Nonanedithiol
99%
Synonim(y):
1,9-Dimercaptononane
About This Item
Wzór liniowy:
HS(CH2)9SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4999 (lit.)
n20/D 1.501
tw
284 °C (lit.)
gęstość
0.939 g/mL at 25 °C
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
SCCCCCCCCCS
InChI
1S/C9H20S2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11H,1-9H2
Klucz InChI
GJRCLMJHPWCJEI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Wei Zhao et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(35), 4509-4516 (2015-06-04)
The ability to tune gauge factors in terms of magnitude and orientation is important for wearable and conformal electronics. Herein, a sensor device is described which is fabricated by assembling and printing molecularly linked thin films of gold nanoparticles on
Produkty
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.