Przejdź do
17301
(Aminomethyl)polystyrene
400-500 μm, extent of labeling: 1-2 mmol/g amine loading
Synonim(y):
AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
380,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
1-2 mmol/g amine loading
matrix
crosslinked with 1% DVB
particle size
400-500 μm
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
Application
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
473669473677515620
description
400-500 μm, extent of labeling: 1-2 mmol/g amine loading
description
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 2 % cross-linked
description
200-400 mesh, extent of labeling: 4.0 mmol/g loading, 2 % cross-linked
description
70-90 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g N loading, 1 % cross-linked
form
solid
form
-
form
-
form
-
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
particle size
400-500 μm
particle size
200-400 mesh
particle size
200-400 mesh
particle size
70-90 mesh
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (Aminomethyl)polystyrene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)