Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 628,00 zł |
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
628,00 zł
Quality Segment
description
Solid content: 2.5 wt% crystalline SnO2 in the mixture of butanols
form
dispersion
color
translucent gray-brown
particle size
7-20 nm
viscosity
3.5 cP
Application
- This SnO2 nanoparticle ink is for charge selective layers in printed electronics.
- This SnO2 nanoparticle ink is for spin-coating, doctor blading, slot-die or inkjet printing.
Legal Information
Disclaimer
- Storage: In dark at room temperature.
- Prior to application: Shake, and filter through 0.2 or 0.45 μm PP filter. Do not use PTFE filter.
- Ink can be diluted with butanol.
- Thickness optimization may be necessary.
- Drying of deposited SnO2 films at >100 °C.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 2.5 wt%, viscosity 3.5 cP | description 2.5 wt%, viscosity 4 cP | description 2.5 wt. %, viscosity 2.1 cP, work function -3.9eV | description 2.5 wt. %, viscosity 10 cP, work function -4.3eV |
| particle size 7-20 nm | particle size 7-20 nm | particle size 8-16 nm | particle size 8-16 nm |
| form dispersion | form dispersion | form dispersion | form dispersion |
| description Solid content: 2.5 wt% crystalline SnO2 in the mixture of butanols | description Solid content: 2.5 wt% crystalline SnO2 in the mixture of butanols | description - | description - |
| viscosity 3.5 cP | viscosity 4 cP | viscosity 1.6-2.6 cP | viscosity 8-14 cP |
| color translucent gray-brown | color translucent gray-brown | color translucent brownish | color translucent brownish |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tin(IV) oxide nanoparticle ink
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
84.2 °F - closed cup
flash_point_c
29 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-36-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?