Kluczowe dokumenty
746681
Gold nanoparticles
400 nm diameter, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
Synonim(y):
Nanodyspersja złota
Formularz
nanoparticles
suspension
stężenie
~1.9E+8 particles/mL
OD
1
średnica
400 nm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.