Przejdź do
746673
Gold nanoparticles
300 nm diameter, suspension in 0.1 mM PBS, OD 1, reactant free
Synonim(y):
Gold nanodispersion, Au NP, Gold colloid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
nanoparticles, suspension
concentration
~4.5E+8 particles/mL
OD
1
diameter
300 nm
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Product of CytoDiagnostics, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gold nanoparticles
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)