Merck
753610
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
20 nm diameter, OD 1, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
Synonim(y):
Au NP, Gold colloid
Wybierz wielkość
25 ML
828,00 zł
100 ML
2530,00 zł
828,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
828,00 zł
100 ML
2530,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
828,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
nanoparticles
suspension
stężenie
~6.54E+11 particles/mL
OD
1
średnica
20 nm
λmaks.
518-522 nm
PDI
<0.2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Gold nanoparticles (AuNPs), 20 nm are colloidal nanomaterials that have quasi-dynamic nature. Their properties include high stability, high surface area, good conductivity, and low toxicity. Their surface chemistry and biocompatibility allow them to be useful in biological applications.[1][2][3][4][5][6]
Zastosowanie
AuNPs can be used for a variety of applications such as biomedical, electrochemical and energy based devices. They can also be used in drug delivery and biosensing based device fabrication.[1][2][3][4][5][6][7]
Informacje prawne
Product of CytoDiagnostics, Inc.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gold Nanoparticles For Physics, Chemistry And Biology (Second Edition) (2012)
Gold nanoparticles for applications in cancer radiotherapy: Mechanisms and recent advancements
Her S, et al.
Advanced Drug Delivery Reviews, 109(6), 84-101 (2017)
Various methods of gold nanoparticles (GNPs) conjugation to antibodies
Jazayeri MH, et al.
Sensing and Bio-Sensing Research, 9(6), 17-22 (2016)
Spectroscopic Study of the Interaction of Carboxyl-Modified Gold Nanoparticles with Liposomes of Different Chain Lengths and Controlled Drug Release by Layer-by-Layer Technology
Kanwa N, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 121(50), 11333-11343 (2017)
Gold nanoparticles for applications in energy and environment: synthesis and characterization
Chen Y
Rare Metals, 30(1), 116-120 (2011)
Produkty
Steven J. Oldenburg, Ph.D. provides an overview of lateral flow diagnostic assays and discusses the use of ultra-bright reporter particles based on the unique optical properties of gold nanoshells that significantly increase the sensitivity of lateral flow immunoassays.
Sustainable energy sources with high production efficiency are crucial for meeting increasing energy demand.
Gold (Au) nanoparticles have tunable optical and electronic properties and are used in a number of applications including photovoltaics, sensors, drug delivery & catalysis.
Nanocząstki złota (Au) mają przestrajalne właściwości optyczne i elektroniczne i są wykorzystywane w wielu zastosowaniach, w tym w fotowoltaice, czujnikach, dostarczaniu leków i katalizie.
Zobacz wszystko
Questions
1–10 of 14 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. If i want to concentrate or isolate gold mannan particles and remove any unlabeled mannan what filtration or centrifugation conditions should be used.
    1 answer
    1. This product is comprised of stabilized gold nanoparticles in 0.1 mM PBS. There is no mannan present. The material may be concentrated by centrifugation. Note that aggregation may become an issue if the particles are removed from the stabilizing solution.
      Helpful?
  4. Why does my gold nanoparticle solution turn violet when I add salt containing buffer?
    1 answer
    1. Due to repulsive forces arising from the surface charge of gold nanoparticles, an energy barrier must be overcome for individual particles to interact. When no (or small) amounts of electrolytes such as NaCl is present, this energy barrier is too strong for interaction to occur between particles. However, upon addition of NaCl this energy barrier is reduced allowing the gold nanoparticles to interact and aggregate. This aggregation causes a phenomenon called surface-plasmon coupling which changes the adsorption maximum of light to a higher wavelength resulting in a change in color of the solution.
      Helpful?
  5. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  6. How do you attach gold nanoparticles to glass?
    1 answer
    1. To view the procedure on how to attach gold nanoparticles to glass please view information in the reference - Journal of Atomic, Molecular, and Optical PhysicsVolume 2012 (2012). Article ID 683830, 6 pagesdoi:10.1155/2012/683830
      Helpful?
  7. Which gold nanoparticle size should I choose for my application?
    1 answer
    1. The size of gold nanoparticle to use is very depandent upon the intended application. Generally, smaller particles offer better sensitivity in applications such as immunogold labeling due to less steric hindrance and the ability to bind more gold nanoparticles to the desired target. Small gold nanoparticles are less visible than larger particles, however, which must also be taken into account.As an application example, particles with a size between 30-50nm are particularly useful for the development of rapid tests such as lateral flow assays.
      Helpful?
  8. My gold nanoparticles settle out of solution upon storage. Is this normal?
    1 answer
    1. Settling of gold nanoparticles on the bottom of the storage flask is completely normal and is especially common for larger sized particles, which settles at greater speed. Settling does not affect the performance of the particles. Prior to use, simply swirl the solution to properly disperse your gold nanoparticles and obtain a homogenous solution.
      Helpful?
  9. How do you attach gold nanoparticles to oligos?
    1 answer
    1. To attach gold nanoparticles to oligos please view the information in the attached reference - Bioconjug Chem. 2011 Apr 20;22(4):794-807. Epub 2011 Mar 28.
      Helpful?
  10. How do you attach gold nanoparticles to peptides and peptide conjugates?
    1 answer
    1. To view information on how to attach gold nanoparticles to peptides and peptide conjugates, please view the information in the reference - Rosenthal, S. J. and Wright, D. W. (Eds.). (2005), p. 91-92. NanoBiotechnology Protocols. New Jersey. Humana Press.
      Helpful?
1–10 of 14 Questions  